Merck
B71608
Sigma-Aldrich
2-溴均三甲基苯
98%
别名:
2-溴-1,3,5-三甲基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
CAS号:
分子量:
199.09
Beilstein:
1907245
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-三甲基溴苯可以用作碳-碳键的形成和裂解反应中的反应物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)