Merck
730521
Sigma-Aldrich
6-溴异喹啉 一水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrN · H2O
CAS号:
分子量:
226.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
52-57 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
BrC1=CC2=C(C=NC=C2)C=C1.O
InChI
1S/C9H6BrN.H2O/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;1H2
InChI 密鑰
CCJJCUAAVVDVNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)