Merck
724254
Sigma-Aldrich
苯并-1,4-二噁烷-6-磺酰氯
95%
别名:
2,3-二氢-1,4-苯并二噁英-6-磺酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO4S
CAS号:
分子量:
234.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
65-70 °C
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)