Merck
00933
Sigma-Aldrich
4-乙酰基苯磺酰氯
≥95.0% (AT)
别名:
对乙酰基苯磺酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO3S
CAS号:
分子量:
218.66
Beilstein:
2099148
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (AT)
形狀
powder
mp
84-87 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)