About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9ClO2S
CAS号:
分子量:
216.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
45-50 °C
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
InChI 密鑰
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3