Merck
723916
Sigma-Aldrich
异丙烯基三氟硼酸钾
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5BF3K
分子量:
147.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
274-280 °C
SMILES 字串
[K+].CC(=C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-3(2)4(5,6)7;/h1H2,2H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
QKBZHQPFHGKCOX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)