化驗
97%
形狀
powder
mp
234-238 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
455.0 °F - closed cup
閃點(°C)
235 °C - closed cup