Merck
721999
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
别名:
4-Bromonicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrNO2
CAS号:
分子量:
202.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
118-134 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1c(cncc1)C(=O)O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)