Merck
711292
Sigma-Aldrich
4-溴-1-甲基-1H-咪唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrN2
CAS号:
分子量:
161.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.545
密度
1.614 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)