Merck
568279
Sigma-Aldrich
5-溴-1-甲基-1H-咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrN2
CAS号:
分子量:
161.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
40-44 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.2 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)