Merck
710210
Sigma-Aldrich
( E )-3-(-丁基二甲基硅氧烷)丙烯-1-基硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-[(1E)-3-[[(叔丁基)二甲基硅烷基]氧基]-1-丙烯基]-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷, -丁基二甲基[[(2E)-3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)丙-2-烯-1-基]氧基]硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H31BO3Si
分子量:
298.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
密度
0.910 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C15H31BO3Si/c1-13(2,3)20(8,9)17-12-10-11-16-18-14(4,5)15(6,7)19-16/h10-11H,12H2,1-9H3/b11-10+
InChI 密鑰
LUURLZJMKOVITO-ZHACJKMWSA-N
應用
( E )-3-(-丁基二甲基硅氧烷)丙烯-1-基硼酸频哪醇酯可作为反应物参与到:
  • 钯催化的Suzuki-Miyaura偶联反应
  • 与醛在铱络合物催化剂的存在下通过烯丙基化反应合成反均烯丙醇。
  • 制备α-亚氨基醛。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation of α-imino aldehydes by [1, 3]-rearrangements of O-alkenyl oximes
Kontokosta D, et al.
Organic Letters, 15(18), 4830-4833 (2013)