品質等級
mp
57-77 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
InChI 密鑰
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3