Merck
686875
Sigma-Aldrich
2-甲基-1-丙烯基硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2,2-二甲基乙烯基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19BO2
分子量:
182.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4422
密度
0.8879 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
InChI 密鑰
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F - closed cup
閃點(°C)
65.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)