Merck
691453
Sigma-Aldrich
3-溴-5-碘吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrIN
分子量:
283.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
127-131 °C
官能基
bromo
iodo
SMILES 字串
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI 密鑰
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)