Merck
685887
Supelco
蔗糖 溶液
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
分子量:
342.30
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
濃度
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蔗糖是一种二糖,是植物中天然存在的碳水化合物,也是光合作用的主要产物。
蔗糖溶液可作为测定天然水体中溶解有机水化学成分的抑水标准。
數量
5 mm外径管含有0.700 mL。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Direct 1H NMR spectroscopy of dissolved organic matter in natural waters
Lam B and Simpson.JA
Analyst, 133, 263-269 (2008)
Quantitative 1H NMR with external standards: use in preparation of calibration solutions for algal toxins and other natural products.
Burton IW, Quilliam MA, Walter JA.
Analytical Chemistry, 77(10), 3123-3131 (2005)
D. H. Lewis
Storage Carbohydrates in Vascular Plants: Distribution, Physiology and Metabolism, 53-53 (1984)