Merck
674192
Sigma-Aldrich
三氧杂(三苯基硅氧基)铼(VII)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15O4ReSi
CAS号:
分子量:
509.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
108-110 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
InChI 密鑰
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for:
  • Cycloisomerization reactions
  • Prins dimerization
  • Prins cyclization reactions
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)