Merck
261955
Sigma-Aldrich
氧化铼(VII)
≥99.9% trace metals basis
别名:
七氧化二铼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Re2O7
CAS号:
分子量:
484.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: rhenium
reagent type: catalyst
bp
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
密度
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
InChI 密鑰
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可催化烯烃氧化、复分解和其他转化的有机铼氧化物的前体。
试剂用于烯丙醇、肟和酰胺的脱水和重排;氧化环化;烯烃复分解;双过氧缩醛的形成;还原。
特點和優勢
催化烯烃的氧化、复分解和其他转化反应的有机铼氧化物前体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Rhenium(VII) Oxo and Imido Complexes: Synthesis, Structures, and Applications.
Carlos C. Romão et al.
Chemical reviews, 97(8), 3197-3246 (2002-02-20)
Herrmann, W.A. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 4701-4701 (1995)