Merck
309184
Sigma-Aldrich
氯化铼(III)
别名:
三氯化铼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ReCl3
CAS号:
分子量:
292.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: rhenium
濃度
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
mp
500 °C (lit.)
溶解度
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES 字串
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
應用
全烷基化苯-金属络合物(可作为电子库)的原料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organometallics, 8, 2243-2243 (1989)