Merck
370193
Sigma-Aldrich
三氯羰基二(三苯基膦)铼(V)
别名:
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2ReOCl3
CAS号:
分子量:
833.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)