化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
SMILES 字串
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
InChI 密鑰
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3