Merck
664022
Sigma-Aldrich
2-溴-5-氯苯甲酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
235.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
153-157 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)