Merck
535982
Sigma-Aldrich
5-氯-2-氟苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)CO2H
CAS号:
分子量:
174.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
152-157 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)