Merck
732117
Sigma-Aldrich
Pd-PEPPSI-IPent催化剂
≥95%
别名:
[1,3-双(2,6-二-3-戊基苯基)咪唑-2-亚基](3-氯吡啶基)二氯化钯(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56Cl3N3Pd
分子量:
791.67
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
195-201 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1cccnc1.CCC(CC)c2cccc(C(CC)CC)c2N3C=CN(c4c(cccc4C(CC)CC)C(CC)CC)\C3=[Pd](/Cl)Cl
InChI
1S/C35H52N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h17-24,26-29H,9-16H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
BCXSKTXOKALLAZ-UHFFFAOYSA-L
相关类别
一般說明
Pd-PEPPSI-IPent催化剂是基于钯的催化剂,可用于催化交联反应中的C-N和C- C键形成。
應用
  • Stille偶联反应的催化剂 (eq.1)
  • Negishi偶联反应的催化剂 (eq.2)
  • Suzuki 偶联反应的催化剂(平衡3)
Reaction scheme for Pd catalyst PEPPSI<SUP>™</SUP>-IPent used in cross coupling reaction
对于小规模和高通量用途,产品为ChemBeads (928399
法律資訊
已获得专利,美国专利号7,250,510。由Total Synthesis Ltd独家授权销售。
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3