Merck
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-色氨酸-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
L-色氨酸-15N2, α-N-Fmoc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H2215N2O4
分子量:
428.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
solid
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+2
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
InChI 密鑰
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)