Merck
653624
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tyrosine-15N, L-Tyrosine-15N, N-Fmoc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H2115NO5
分子量:
404.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
182-187 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1/i25+1
InChI 密鑰
SWZCTMTWRHEBIN-LJSUXKQBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)