About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H19NO3
CAS号:
分子量:
237.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
238-243 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3