Merck
676977
Sigma-Aldrich
FMOC-L-色氨酸(BOC)-OH-15N2
97 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H3015N2O6
分子量:
528.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1cc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1/i32+1,33+1
InChI 密鑰
ADOHASQZJSJZBT-QYIMINGJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)