Merck
663956
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺-13C5,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Trt)15NH13CO(13CH2)213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
617.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
165-172 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1/i24+1,25+1,35+1,36+1,37+1,40+1,41+1
InChI 密鑰
WDGICUODAOGOMO-NRDFGKSTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.