Merck
577952
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OtBu-15N
98 atom % 15N
别名:
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 1−tert-butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2C(CH3)3
分子量:
412.44
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(C[C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(CC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)13-21(26)20(12-22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
InChI 密鑰
PUNKRZNOUPSOSL-HWAMHAJJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)