生物源
synthetic
產品線
BioReagent
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
效力
5-50 ng/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
溶解度
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
基因資訊
human ... THRA(7067) , THRB(7068) , TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
準備報告
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1
標靶器官
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3