化驗
95%
折射率
n20/D 1.503
密度
1.297 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup