Merck
633534
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Cl3N
CAS号:
分子量:
182.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
33-37 °C (lit.)
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H
InChI 密鑰
FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1