化驗
98%
形狀
powder
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChI 密鑰
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
A48601-100G | 4061838352262 |
A48601-10G | 4061832979236 |