Merck
617180
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸二辛酯-3,4,5,6-d4
98 atom % D
别名:
DEHP-3,4,5,6-d4, 氘代双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯, 氘化 DEHP, 邻苯二甲酸-3,4,5,6-d4 双(2-乙基己基酯), 邻苯二甲酸二辛酯-3,4,5,6-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D4H34O4
CAS号:
分子量:
394.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
InChI 密鑰
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯-3,4,5,6-d4用于研究环境相关剂量的 DEHP 对人体细胞培养模型 SGBS 中脂肪生成的影响。它可用于研究通过生物和非生物机制量化室内邻苯二甲酸酯的降解。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of