Merck
34189
Supelco
邻苯二甲酸二甲酯-3,4,5,6-d4
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
198.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)