certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
386 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI 密鑰
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup