About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)4CH(NH2)13CO2H·HCl
CAS号:
分子量:
183.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.NCCCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i6+1;
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-SKBIKIRISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1