Merck
607770
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
别名:
SILAC Amino Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
分子量:
124.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)