Merck
658928
Sigma-Aldrich
FMOC-O-叔丁基-L-丝氨酸-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
分子量:
387.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
131-136 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
InChI 密鑰
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)