推荐产品
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
L-异亮氨酸是由苏氨酸合成的必需氨基酸。它是一种支链疏水氨基酸。L-异亮氨酸是L-亮氨酸的异构体。
應用
L-异亮氨酸-13C6,15N用于免疫捕获同位素稀释质谱(IC-IDMS),以评估潜在单克隆抗体和多克隆抗体(单克隆抗体和多克隆抗体)对新疫苗定量的适用性。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
608092-100MG | 4061832690742 |
608092-250MG | 4061842205080 |