Merck
749923
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,3-methyl-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,3-methyl-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD313CD213CD(13CD3)13CD(15NH2)13COOH
分子量:
148.18
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
288 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+17
SMILES 字串
O[13C]([13C@]([13NH2])([2H])[13C@@]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1,7-1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-ANKIZBSHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)