Merck
608025
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(15NH2)13CO2H
分子量:
91.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
C[C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1,4+1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-WGVUESGYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)