About This Item
线性分子式:
H2N(13CH2)413CH(NH2)13CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
188.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
技術
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+6
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
脉冲稳定同位素标记可用于研究HIV-1感染的人类单核细胞衍生巨噬细胞中蛋白质合成的宿主细胞功能、存活,以及精确细胞内途径。稳定同位素标记与LC-MS / MS结合使用,可对冠状病毒传染性支气管炎感染细胞进行病毒蛋白鉴定。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Gino L Turra et al.
Microbiology spectrum, 9(2), e0080921-e0080921 (2021-09-30)
Import and oxidative folding of proteins in the mitochondrial intermembrane space differ among eukaryotic lineages. While opisthokonts such as yeast rely on the receptor and oxidoreductase Mia40 in combination with the Mia40:cytochrome c oxidoreductase Erv, kinetoplastid parasites and other Excavata/Discoba
Stephanie D Kraft-Terry et al.
Journal of proteome research, 10(6), 2852-2862 (2011-04-20)
Dynamic interactions between human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and the macrophage govern the tempo of viral dissemination and replication in its human host. HIV-1 affects macrophage phenotype, and the macrophage, in turn, can modulate the viral life cycle. While these processes