Merck
607665
Sigma-Aldrich
L-赖氨酸-6-13C,ε-15N 盐酸盐
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
分子量:
184.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)