Merck
596728
Sigma-Aldrich
4,6-二氯-2-甲基嘧啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4Cl2N2
CAS号:
分子量:
163.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
41.5-45.5 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.0 °F - closed cup
閃點(°C)
97.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1