Merck
700878
Sigma-Aldrich
4-苯氧基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9ClO3S
CAS号:
分子量:
268.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
41-44 °C
官能基
phenoxy
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI 密鑰
QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)