Merck
591092
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-4-hydroxyphenylalanine-15N, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, N-t-Boc derivative, L-Tyrosine-15N, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OH)-C6H4-CH2CH(15NH-Boc)CO2H
CAS号:
分子量:
282.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
133-135 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1/i15+1
InChI 密鑰
CNBUSIJNWNXLQQ-ATIMDCQMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)