Merck
900568
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H6O5
分子量:
151.06
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)