Merck
586412
Sigma-Aldrich
苯甲醛-13C6
99 atom % 13C
别名:
苯甲醛-(苯基-13C6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5CHO
分子量:
112.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI 密鑰
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1