Merck
605077
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH(NH-Boc)CO2H
分子量:
190.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
光學活性
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
技術
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
InChI 密鑰
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)